1-Brom-3-methylbutan 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Isopentylbromid, iso-Amylbromid

403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 25.3 EUR
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-Brom-3-methylbutan 99%
1-Brom-3-methylbutan
Formel: C₅H₁₁Br
Molecular Weight: 151,05 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000253
CAS-Nummer: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05130

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR