2-Brom-2-methylbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
005914-10G
005914-25G
FLUO005914-10GEA
0
EUR
FLUO005914-10G
FLUO005914-25G
2-Brom-2-methylbutan
2-Brom-2-methylbutan
Formel:
C₅H₁₁Br Molecular Weight: 151,05 g/mol Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa) Dichte: 1,2439 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00000127 CAS-Nummer: 507-36-8 EINECS: 208-071-1 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 12,00644 |