3-(Brommethyl)heptan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
305331000
305335000
ACRO305331000EA
55.6
EUR
ACRO305331000
ACRO305335000
3-(Brommethyl)heptan 95%
Formel:
C₈H₁₇Br Siedepunkt: 75…77 °C (16 mmHg) Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 69 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000220 CAS-Nummer: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |