2-Methylbutyraldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19650.09 A19650.14 A19650.22
A19650.09EA 25.7 EUR
A19650.09 A19650.14 A19650.22
2-Methylbutyraldehyd 95%
2-Methylbutyraldehyd
Purity: 95% CAS No.: 96-17-3 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.3919 Boiling Point: 94-96° Beilstein Reference: 1633540 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006984
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.806
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006984
CAS-Nummer: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 1989
ADR: 3 II