Isovaleraldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methylbutyraldehyd
A19640.AE A19640.AP A19640.AU
A19640.AEEA 25.4 EUR
A19640.AE A19640.AP A19640.AU
Isovaleraldehyd ≥98%
Isovaleraldehyd
Purity: 98% CAS No.: 590-86-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CHO Formula Weight: 86.13 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3882 Odour: Fruit-like Melting Point: -51° Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 773692 Merck Reference: 14,5229 UN No.: 2058 MDL No.: MFCD00007014
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0.800
Flammpunkt: –1 °C (30 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007014
CAS-Nummer: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05250