2,4-Dimethyl-3-pentanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
159702500
159705000
ACRO159702500EA
52.1
EUR
ACRO159702500
ACRO159705000
2,4-Dimethyl-3-pentanon 98%
2,4-Dimethyl-3-pentanon
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 124 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 0,8 g/cm³ Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008918 CAS-Nummer: 565-80-0 EINECS: 209-294-7 UN: 1224 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |