3,3-Dimethylbutanon 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 87 EUR
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimethylbutanon 96%
3,3-Dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –52,5 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008846
CAS-Nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %