3,3-Dimethylbutanon

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: Pinakolin, 1,1,1-Trimethylaceton, Pinakolon, tert-Butyl-methylketon, 3,3-Dimethyl-2-butanon, Methyl-tert-butylketon

SB00610.250 SB00610.1
CHMPSB00610.250EA 0 EUR
CHMPSB00610.250 MAYBSB00610.1
3,3-Dimethylbutanon
3,3-Dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 106
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0.803 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008846
CAS-Nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR