3,3-Dimethylbutanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pinakolin, 1,1,1-Trimethylaceton, Pinakolon, tert-Butyl-methylketon, 3,3-Dimethyl-2-butanon, Methyl-tert-butylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41645.0100 8.41645.0500
8.41645.0100EA 183 EUR
8.41645.0100 8.41645.0500
3,3-Dimethylbutanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008846
CAS-Nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 19 g/l (25 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Density 0.808 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid