3-Methyl-2-pentanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A19999.09 A19999.14 A19999.18
A19999.09EA 84.5 EUR
A19999.09 A19999.14 A19999.18
3-Methyl-2-pentanon ≥98%
3-Methyl-2-pentanon
Purity: 98+% CAS No.: 565-61-7 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4 00 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 635791 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009336
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C
Dichte: 0,815
Flammpunkt: 12 °C (53 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009336
CAS-Nummer: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
UN: 1224
ADR: 3,II