3-Methylbutanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
B24527.AK
B24527.AU
B24527.AKEA
45.1
EUR
B24527.AK
B24527.AU
3-Methylbutanon ≥98%
3-Methylbutanon
Purity: 98%
CAS No.: 563-80-4
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1071238
Merck Reference: 14,6090
UN No.: 2397
MDL No.: MFCD00008919
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86.13 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C Schmelzpunkt: –92 °C Dichte: 0.805 Flammpunkt: –1 °C (30 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008919 CAS-Nummer: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 UN: 2397 ADR: 3 II Merck Index: 12,06164 |