3-Methylbutanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
8.05966.0250EA 37 EUR
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
3-Methylbutanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008919
CAS-Nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 93 - 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53.33 hPa (19.9 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 475 °C
Evaporation number 5.6