4,4-Dimethyl-2-pentanon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4-Dimethylpentan-2-one
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 84.9 EUR
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimethyl-2-pentanon 99%
4,4-Dimethyl-2-pentanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0.804 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008854
CAS-Nummer: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %