4-Methyl-2-pentanon 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
255660010
255665000
255660025
255660100
255660250
ACRO255660010EA
66
EUR
ACRO255660010
ACRO255665000
ACRO255660025
ACRO255660100
ACRO255660250
4-Methyl-2-pentanon 99.5% zur Analyse
4-Methyl-2-pentanon
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Molecular Weight: 100.16 g/mol Siedepunkt: 117.4 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –84 °C Dichte: 0.8 g/cm³ Flammpunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008938 CAS-Nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3 II Merck Index: 13,05227 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Acidity | ≤0.0004 meq/g |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |