4-Methyl-2-pentanon 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
43170.K2 43170.K7 43170.M1 43170.M6
43170.K2EA 87.4 EUR
43170.K2 43170.K7 43170.M1 43170.M6
4-Methyl-2-pentanon 99+% für die HPLC
4-Methyl-2-pentanon
Purity: 99+% CAS No.: 108-10-1 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 13°(55°F) Physical Form: Liquid Density: 0.801 Refractive Index: 1.3960 Odour: Mild Melting Point: -84° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 605399 Merck Reference: 14,5207 UN No.: 1245 MDL No.: MFCD00008938
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0.801
Flammpunkt: 13 °C (55 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 14,5207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM