4-Methyl-2-pentanon, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20820.2500 8.20820.9190
8.20820.2500EA 106 EUR
8.20820.2500 8.20820.9190
4-Methyl-2-pentanon, EMPLURA®, Supelco®
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 117.4
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM