5-Methyl-2-hexanon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methylisoamylketon
149660010 149660025
149660010.EA 72.4 EUR
149660010. 149660025.
5-Methyl-2-hexanon 99%
5-Methyl-2-hexanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008950
CAS-Nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)