5-Methyl-2-hexanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylisoamylketon
L17584.AE
L17584.AP
L17584.0F
L17584.AEEA
24.5
EUR
L17584.AE
L17584.AP
L17584.0F
5-Methyl-2-hexanon ≥99%
5-Methyl-2-hexanon
Purity: 99%
CAS No.: 110-12-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4075
Melting Point: -74°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 506163
UN No.: 2302
MDL No.: MFCD00008950
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114.19 g/mol Siedepunkt: 144…145 °C Schmelzpunkt: –74 °C Dichte: 0.812 Flammpunkt: 41 °C (105 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008950 CAS-Nummer: 110-12-3 EINECS: 203-737-8 UN: 2302 ADR: 3 III |