5-Methyl-2-hexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methylisoamylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 27.2 EUR
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Methyl-2-hexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-hexanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 144
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008950
CAS-Nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C