3-Hydroxy-3-methylbutanon 92%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
121440250 121440050
ACRO121440250EA 186 EUR
ACRO121440250 ACRO121440050
3-Hydroxy-3-methylbutanon 92%
3-Hydroxy-3-methylbutanon
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004460
CAS-Nummer: 115-22-0
EINECS: 204-073-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered