4-Hydroxy-3-methylbutanon tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H28483.06 H28483.03
H28483.06EA 506 EUR
H28483.06 H28483.03
4-Hydroxy-3-methylbutanon tech. 85%, technische Qualität
4-Hydroxy-3-methylbutanon
Purity: 85% CAS No.: 3393-64-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Refractive Index: 1.4325
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 90
Dichte: 0.9908 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004739
CAS-Nummer: 3393-64-4
EINECS: 222-238-6