4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diacetonalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04512.0100 8.04512.1000 8.04512.2500 8.04512.6025
8.04512.0100EA 27.6 EUR
8.04512.0100 8.04512.1000 8.04512.2500 8.04512.6025
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 166
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004471
CAS-Nummer: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3 III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -47 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 168 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.4233 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 6.9 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid