2,6-Dimethyl-3,5-heptandion 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
408360050 408360250
ACRO408360050EA 121 EUR
ACRO408360050 ACRO408360250
2,6-Dimethyl-3,5-heptandion 99%
2,6-Dimethyl-3,5-heptandion
Formel: C₉H₁₆O₂
Siedepunkt: 66 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,4586 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
MDL: MFCD00015040
CAS-Nummer: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %