3-Butylacetylaceton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
A11236.09 A11236.18
A11236.09EA 166 EUR
A11236.09 A11236.18
3-Butylacetylaceton ≥98%
3-Butylacetylaceton
Purity: 98% CAS No.: 1540-36-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 101-104°/10mm MDL No.: MFCD00026235
Formel: C₉H₁₆O₂
Molecular Weight: 156,22 g/mol
Siedepunkt: 101…104 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,927
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026235
CAS-Nummer: 1540-36-9
EINECS: 216-274-1