6-Methyl-2,4-heptandion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13373.04 A13373.09 A13373.18
A13373.04EA 23.8 EUR
A13373.04 A13373.09 A13373.18
6-Methyl-2,4-heptandion ≥98%
6-Methyl-2,4-heptandion
Purity: 98+% CAS No.: 3002-23-1 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 183° Beilstein Reference: 1751122 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008939
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 183 °C
Dichte: 0,919
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008939
CAS-Nummer: 3002-23-1
EINECS: 221-093-6
UN: 1224
ADR: 3,III