1-Chlor-2-methylpropan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: iso-Butylchlorid
L04181.18 L04181.30
L04181.18EA 41 EUR
L04181.18 L04181.30
1-Chlor-2-methylpropan ≥98%
1-Chlor-2-methylpropan
Purity: 98% CAS No.: 513-36-0 Molecular Formula: C4H9Cl Formula Weight: 92.57 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.3975 Odour: Sweet Melting Point: -131° Boiling Point: 68-69° Beilstein Reference: 635650 Merck Reference: 14,5138 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00000954
Formel: C₄H₉Cl
Molecular Weight: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C
Schmelzpunkt: –131 °C
Dichte: 0.879
Flammpunkt: –7 °C (19 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000954
CAS-Nummer: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05155