2-Chlor-2-methylpropan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butylchlorid
A13004.AK A13004.AP A13004.AU
A13004.AKEA 27.7 EUR
A13004.AK A13004.AP A13004.AU
2-Chlor-2-methylpropan ≥98%
2-Chlor-2-methylpropan
Purity: 98+% CAS No.: 507-20-0 Molecular Formula: (CH3)3CCl Formula Weight: 92.57 Flash Point: -27°(-16°F) Refractive Index: 1.3848 Odour: Mild Melting Point: -26° Boiling Point: 50-52° Beilstein Reference: 1730872 Merck Reference: 14,1562 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00000816
Formel: C₄H₉Cl
Molecular Weight: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 0.846
Flammpunkt: –27 °C (–16 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000816
CAS-Nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561