6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandion
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione, 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione, HFOD
001431-5G 001431-25G
FLUO001431-5GEA 116 EUR
FLUO001431-5G FLUO001431-25G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandion
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandion
Formel: C₁₀H₁₁F₇O₂
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…35 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000435
CAS-Nummer: 17587-22-3
EINECS: 241-556-6
UN: 1224
ADR: 3,III