1-Iod-3-methylbutan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylbutyliodid
L05194.09
L05194.18
L05194.09EA
40.4
EUR
L05194.09
L05194.18
1-Iod-3-methylbutan ≥97% stabilisiert
1-Iod-3-methylbutan
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 541-28-6
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1730990
Merck Reference: 14,5120
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039414
Formel:
C₅H₁₁I Molecular Weight: 198.05 g/mol Siedepunkt: 146…148 °C Dichte: 1.515 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039414 CAS-Nummer: 541-28-6 EINECS: 208-773-8 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 14,5120 |