tert-Butylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144452-25G 144452-100G 144452-5G
SIAL144452-25GEA 116 EUR
SIAL144452-25G SIAL144452-100G SIAL144452-5G
tert-Butylisocyanat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylisocyanat
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –25 °C
Dichte: 0,8359 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002035
CAS-Nummer: 1609-86-5
EINECS: 216-544-9
UN: 2484
ADR: 6.1,I