Isobutylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropylamin, 1-Amino-2-methylpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41735.0250 8.41735.1000
8.41735.0250EA 40.2 EUR
8.41735.0250 8.41735.1000
Isobutylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isobutylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 66
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0.7344 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008146
CAS-Nummer: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,05149
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 135 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Explosion Limit 2 - 9 %(V)
Density 0.736 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C