Isopentylamin 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isoamylamin, 3-Methylbutylamin, 1-Amino-3-methylbutan

155470250 155470050 155471000
ACRO155470250EA 37.4 EUR
ACRO155470250 ACRO155470050 ACRO155471000
Isopentylamin 99%
Isopentylamin
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008203
CAS-Nummer: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR