tert-Butylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
A11135.0DEA 314 EUR
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
tert-Butylamin 98%
tert-Butylamin
Purity: 98% CAS No.: 75-64-9 Molecular Formula: (CH3)3CNH2 Formula Weight: 73.14 Flash Point: -38°(-36°F) Refractive Index: 1.3780 Odour: Amine-like Melting Point: -67° Boiling Point: 44-46° Beilstein Reference: 605267 Merck Reference: 14,1545 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008050
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 44…46 °C
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 0,696
Flammpunkt: –38 °C (–36 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008050
CAS-Nummer: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1545