2,2,4-Trimethylpentan 99.5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isooktan, Isobutyltrimethylmethan
268810010 268810025
ACRO268810010EA 78.2 EUR
ACRO268810010 ACRO268810025
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% für die HPLC
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –107 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.4 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered