2,2,4-Trimethylpentan 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isooktan, Isobutyltrimethylmethan
295720010
295720025
295720250
ACRO295720010EA
57.4
EUR
ACRO295720010
ACRO295720025
ACRO295720250
2,2,4-Trimethylpentan 99+%, rein
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 98…99 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,69 g/cm³ Flammpunkt: –12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |