2,2,4-Trimethylpentan , extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isooktan, Isobutyltrimethylmethan
364671000 364670010
364671000.EA 26.9 EUR
364671000. 364670010.
2,2,4-Trimethylpentan , extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –107 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %