2,2,4-Trimethylpentan 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isooktan, Isobutyltrimethylmethan
424560010
424565000
424560025
ACRO424560010EA
64.8
EUR
ACRO424560010
ACRO424565000
ACRO424560025
2,2,4-Trimethylpentan 99+% ACS
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 98…99 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,69 g/cm³ Flammpunkt: –12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.005 % |
Water soluble titr. acid | ≤0.0003 meq/g |