2,2,4-Trimethylpentan , BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Isooktan, Isobutyltrimethylmethan
8715.1000EA 157.38 EUR
8715.1000 8715.2500
2,2,4-Trimethylpentan , BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molecular Weight: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –107 °C
Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.0
at 220 nm max. 0.20
at 230 nm max. 0.10
at 240 nm max. 0.04
at 250 - 400nm max. 0.01