2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Isooktan, Isobutyltrimethylmethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83630.320EA 310 EUR
83630.320 83630.290
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molecular Weight: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –107 °C
Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,50 %
Wasser Max. 0,01 %
Nichtflüchtige Rückstände Max. 0,0005 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 70,0 %
UV Durchlässigkeit (235 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (255 nm) Min. 98,0 %
Konform zu BDH 15246 Entspricht