2,3-Dimethylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
D151602-500ML D151602-100ML
SIALD151602-500MLEA 268 EUR
SIALD151602-500ML SIALD151602-100ML
2,3-Dimethylbutan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylbutane
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 58 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –128,5 °C
Dichte: 0,6615 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008925
CAS-Nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3,II