2,3-Dimethylpentan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
43707.14 43707.06
43707.14EA 238 EUR
43707.14 43707.06
2,3-Dimethylpentan ≥97%
2,3-Dimethylpentane
Purity: 97% CAS No.: 565-59-3 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -6°(21°F) Physical Form: Liquid Density: 0.690 Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 89-90° UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009337
Formel: C₇H₁₆
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 89…90 °C
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0,690
Flammpunkt: –6 °C (21 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009337
CAS-Nummer: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
UN: 1206
ADR: 3,II