2,4-Dimethylpentan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03570.04 L03570.09
L03570.04EA 62.4 EUR
L03570.04 L03570.09
2,4-Dimethylpentan ≥98%
2,4-Dimethylpentane
Purity: 98+% CAS No.: 108-08-7 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.3820 Melting Point: ca -123° Boiling Point: 79-80° Beilstein Reference: 1696855 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00008945
Formel: C₇H₁₆
Siedepunkt: 79…80 °C
Schmelzpunkt: ∼–123 °C
Dichte: 0,670
Flammpunkt: –12 °C (10 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008945
CAS-Nummer: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II