Squalan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
215351000 215355000 215350025
ACRO215351000EA 62.3 EUR
ACRO215351000 ACRO215355000 ACRO215350025
Squalan 99%
Squalan
Formel: C₃₀H₆₂
Siedepunkt: 210…215 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: ,3 °C
Dichte: 0,8085 g/cm³
Flammpunkt: 217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008953
CAS-Nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.807 to 0.810 g/ml
GC ≥98.5 %
Iodine value ≤1 g I/100 g
Acid value ≤0.2 mg KOH/g
Saponification value ≤1 mg KOH/g