Squalan 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan
A17931.22 A17931.36
A17931.22EA 52.1 EUR
A17931.22 A17931.36
Squalan 98
Squalan
Purity: 98% CAS No.: 111-01-3 Molecular Formula: C30H62 Formula Weight: 422.83 Flash Point: 218°(424°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: -38° Boiling Point: 210-215°/1mm Beilstein Reference: 776019 Merck Reference: 14,8767 MDL No.: MFCD00008953
Formel: C₃₀H₆₂
Molecular Weight: 422.82 g/mol
Siedepunkt: 210…215 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0.81
Flammpunkt: 218 °C (424 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008953
CAS-Nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923