2-Methylbutan 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
iso-Pentan
126470010
126470025
126470250
ACRO126470010EA
73.7
EUR
ACRO126470010
ACRO126470025
ACRO126470250
2-Methylbutan 99+%, reinst
2-Methylbutan
Formel:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Molecular Weight: 72,15 g/mol Siedepunkt: 30 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –160 °C Dichte: 0,62 g/cm³ Flammpunkt: –51 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009338 CAS-Nummer: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3530 to 1.3550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤10 ppm |