2-Methylbutan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: iso-Pentan
8113.1000EA 89.3 EUR
8113.1000 8113.9025
2-Methylbutan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
2-Methylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 72,15 g/mol
Siedepunkt: 28 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –160 °C
Dichte: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009338
CAS-Nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Point 27.5 - 28.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %