2-Methylbutan, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
iso-Pentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
59060-5ML
59060-10ML
59060-5MLEA
120
EUR
59060-5ML
59060-10ML
2-Methylbutan, Supelco®
2-Methylbutan
Formel:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Molecular Weight: 72,15 g/mol Siedepunkt: 28 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –160 °C Dichte: 0,62 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009338 CAS-Nummer: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |