2-Methylpentan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: iso-Hexan, Isohexan, 1,1-Dimethylbutan
L03001.AE L03001.AP
L03001.AEEA 58.6 EUR
L03001.AE L03001.AP
2-Methylpentan ≥99%
2-Methylpentan
Purity: 99+% CAS No.: 107-83-5 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -40°(-40°F) Refractive Index: 1.3710 Odour: Petroleum-like Melting Point: -154° Boiling Point: 61-62° Beilstein Reference: 1730735 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009406
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C
Schmelzpunkt: –154 °C
Dichte: 0,653
Flammpunkt: –40 °C (–40 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009406
CAS-Nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM