3,3-Dimethylpentan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
152660010 152660050 152660250
ACRO152660010EA 43.4 EUR
ACRO152660010 ACRO152660050 ACRO152660250
3,3-Dimethylpentan 99%
3,3-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molecular Weight: 100.2 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009322
CAS-Nummer: 562-49-2
EINECS: 209-230-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %