3-Methylpentan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99+%
CAS No.: 96-14-0
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -32°(-26°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -118°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1730734
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009342
Formel:
C₆H₁₄ Siedepunkt: 63…65 °C Schmelzpunkt: –118 °C Dichte: 0,663 Flammpunkt: –32 °C (–26 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009342 CAS-Nummer: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 UN: 1208 ADR: 3,II |